accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NH2NNOO

CAS RN 556-88-7

IUPAC Nombre: N''-nitroguanidine
Sinónimos: nitroguanidine
Peso molecular (g/mol): 104.07
Fórmula molecular: CH4N4O2
InChi Key: IDCPFAYURAQKDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(N)=N[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados