accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCS

CAS RN 556-61-6

IUPAC Nombre: isothiocyanatomethane
Sinónimos: methyl isothiocyanate
Peso molecular (g/mol): 73.11
Fórmula molecular: C2H3NS
InChi Key: LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN=C=S
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)