accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNH3CCH3ONHHOOOClOHNHONHOHNONHOHOOOHHOOHNHOOHOOOOHOHHOOH3CH2NHOCH3OCl(?)

CAS RN 55598-85-1

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)