CAS RN 55533-52-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido micofenólico Fenolic beta-D-glucoside, TRC
CAS: 55533-52-3 Fórmula molecular: C23 H30 O11 Peso molecular (g/mol): 482.48 Sinónimo: Mycophenolic Acid Phenolic -Ss-D-Glucoside Nombre IUPAC: (E)-6-[6-metaxi-7-metil-3-oxo-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxanoxan-2-il]oxi-1H-2-benzofurano-5-il]-5-metilhex-4-ácido enoico SMILES: COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c1C\C(=C\CCC(=O)O)\C