CAS RN 5550-75-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2'-Epi-9,10-dihidroergotamina, TRC
CAS: 5550-75-4 Fórmula molecular: C33 H37 N5 O5 Peso molecular (g/mol): 583.68 Sinónimo: (2'β,5'α)-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)ergotaman-3',6',18-trione,Aciergotamine, dihydro- (6CI,7CI),2'-Epidihydroergotamine,Aci-Dihydroergotamine,(6aR,9R,10aR)-N-[(2S,5S,10aS,10bS)-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10aoctahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide,2′-epi-9,10-dihydroergotamine,Dihydroergotamine Mesilate Imp. D (EP) SMILES: CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O