accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiO

CAS RN 555-24-8

IUPAC Nombre: lithium(1+) benzenolate
Sinónimos: lithium(1+) phenolate
Peso molecular (g/mol): 100.05
Fórmula molecular: C6H5LiO
InChi Key: XAVQZBGEXVFCJI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Li+].[O-]C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados