CAS RN 55474-41-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
alfa-(4-Clorofenil)-2-etil-1,3-dioxolano-2-acetonitrilo, TRC
CAS: 55474-41-4 Fórmula molecular: C13 H14 Cl N O2 Peso molecular (g/mol): 251.71 Sinónimo: 1,3-Dioxolane-2-acetonitrile, α-(4-chlorophenyl)-2-ethyl-,α-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile,(Ξ)-(4-Chlorophenyl)(2-ethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetonitrile Nombre IUPAC: 2-(4-clorofenil)-2-(2-etil-1,3-dioxolano-2-il)acetonitrilo SMILES: CCC1(OCCO1)C(C#N)c2ccc(Cl)cc2