CAS RN 553-84-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Perilla Cetona, TRC
CAS: 553-84-4 Fórmula molecular: C10H14O2 Peso molecular (g/mol): 166.22 Sinónimo: 1-(3-Furanyl)-4-methyl-1-pentanone,1-(3-Furyl)-4-methyl-1-pentanone,3-(4-Methylpentanoyl)furan,NSC 348407 Nombre IUPAC: 1-(furano-3-il)-4-metilpentano-1-uno SMILES: CC(C)CCC(=O)c1cocc1