CAS RN 55290-68-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Trazodona N-óxido, TRC
CAS: 55290-68-1 Fórmula molecular: C19H22ClN5O2 Peso molecular (g/mol): 387.86 Sinónimo: 2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-oxido-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one; SMILES: ClC1=CC(N2CCN(CC2)(CCCN3N=C(C=CC=C4)N4C3=O)=O)=CC=C1