accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3CH2NOOFFFNOO

CAS RN 55283-68-6

IUPAC Nombre: N-ethyl-N-(2-methylprop-2-en-1-yl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Sinónimos: ethalfluralin
Peso molecular (g/mol): 333.27
Fórmula molecular: C13H14F3N3O4
InChi Key: PTFJIKYUEPWBMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC(C)=C)C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Elemento 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)