CAS RN 55119-10-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3,6-Tribromo-9H-carbazol, TRC
CAS: 55119-10-3 Fórmula molecular: C12H6Br3N Peso molecular (g/mol): 403.89 Sinónimo: 1,3,6-Tribromocarbazole,NSC 121207 Nombre IUPAC: 1,3,6-tribromo-9H-carbazol SMILES: Brc1ccc2[nH]c3c(Br)cc(Br)cc3c2c1