accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFF

CAS RN 551-62-2

IUPAC Nombre: 1,2,3,4-tetrafluorobenzene
Sinónimos: 1,2,3,4-tetrafluorobenzene
Peso molecular (g/mol): 150.08
Fórmula molecular: C6H2F4
InChi Key: SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(F)C(F)=C1F
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados