accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNNN(R)O(R)OPHOOOPOOO(R)O(R)(R)HO(S)HONOHO(R)HO(R)OPOHHOO

CAS RN 5502-96-5

IUPAC Nombre: 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carboxy-1λ⁵-pyridin-1-ylium
Sinónimos: nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate
Peso molecular (g/mol): 744.39
Fórmula molecular: C21H27N6O18P3
InChi Key: QOTXBMGJKFVZRD-HISDBWNOSA-N
SMILES: NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)[N+]4=CC=CC(=C4)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3OP(O)(O)=O)C2=NC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados