accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOOSCH3OO

CAS RN 55-98-1

IUPAC Nombre: 4-(methanesulfonyloxy)butyl methanesulfonate
Sinónimos: busulfan busulfex wellcome, busulfan leucosulfan glaxo wellcome brand of busulfan myeleukon mielucin citosulfan BSF BUS
Peso molecular (g/mol): 246.29
Fórmula molecular: C6H14O6S2
InChi Key: COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)