accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CNCH3H3COOHNCl

CAS RN 55-45-8

IUPAC Nombre: 4-(trimethylazaniumyl)but-2-yn-1-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate chloride
Sinónimos: 4-(trimethylammonio)but-2-yn-1-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate chloride
Peso molecular (g/mol): 317.21
Fórmula molecular: C14H18Cl2N2O2
InChi Key: CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados