accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNH2(S)IOIOHIIOO

CAS RN 55-03-8

IUPAC Nombre: sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate
Sinónimos: levoxyl eltroxin thyrax euthyrox L-thyroxine sodium levotiroxina de sodio novothyrox letter sodium L-thyroxine levothyroxine sodium anhydrous
Peso molecular (g/mol): 798.86
Fórmula molecular: C15H10I4NNaO4
InChi Key: YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
SMILES: [Na+].N[C@@H](CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados