CAS RN 5497-67-6
IUPAC Nombre:
2,2-dimethylpent-4-enal
Sinónimos:
2,2-dimethylpent-4-enal
Peso molecular (g/mol):
112.17
Fórmula molecular:
C7H12O
InChi Key:
DXSDIWHOOOBQTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(CC=C)C=O