CAS RN 54954-73-3
IUPAC Nombre:
methyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-carboxylate hydrochloride
Sinónimos:
methyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-carboxylate hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
205.68
Fórmula molecular:
C9H16ClNO2
InChi Key:
NDTQASSGEAZYOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.COC(=O)C1CN2CCC1CC2
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de metil 3-quinuclidinecarboxilato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54954-73-3 Fórmula molecular: C9H16ClNO2 Peso molecular (g/mol): 205.68 Número MDL: MFCD01073582 Clave InChI: NDTQASSGEAZYOT-UHFFFAOYNA-N Sinónimo: methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride,methyl quinuclidine-3-carboxylate hydrochloride,quinuclidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride,methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate hydrochloride,acmc-1ao36,methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate-hydrogen chloride 1/1 PubChem CID: 24721307 Nombre IUPAC: metil 1-azabiciclo[2.2.2]octano-3-carboxilato; clorhidrato SMILES: Cl.COC(=O)C1CN2CCC1CC2