CAS RN 54887-31-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clindamicina B 2-Fosfato, TRC
CAS: 54887-31-9 Fórmula molecular: C17 H32 Cl N2 O8 P S Peso molecular (g/mol): 490.94 Sinónimo: (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside 2-(dihydrogen phosphate); Nombre IUPAC: [6-[2-cloro-1-[(4-etil-1-metilpirrolidina-2-carbonil)amino]propil]-4,5-dihidroxi-2-metilsulfano-3-il] dihidrógeno fosfato SMILES: O[C@H]1[C@@H]([C@H](NC(C2C[C@@H](CC)CN2C)=O)[C@@H](Cl)C)O[C@H](SC)C(OP(O)(O)=O)C1O