CAS RN 54839-24-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Acetoxi-1-etoxipropano, TRC
CAS: 54839-24-6 Fórmula molecular: C7 H14 O3 Peso molecular (g/mol): 146.18 Sinónimo: 1-Ethoxy-2-propyl Acetate Nombre IUPAC: (2-etoxi-1-metil-etilo) acetato SMILES: CCOCC(C)OC(=O)C