CAS RN 54828-05-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Metil-4-nitro-1H-imidazol-5-Ácido carboxílico, TRC
CAS: 54828-05-6 Fórmula molecular: C5 H5 N3 O4 Peso molecular (g/mol): 171.11 Nombre IUPAC: 3-metil-5-nitroimidazol-4-ácido carboxílico SMILES: Cn1cnc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]