CAS RN 54739-30-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
13-OxoODE, TRC
CAS: 54739-30-9 Fórmula molecular: C18H30O3 Peso molecular (g/mol): 294.4 Sinónimo: 13-KODE Nombre IUPAC: 13-oxo-9Z,11E-octadecadienoico ácido SMILES: CCCCCC(=O)/C=C\C=C\CCCCCCCC(=O)O