CAS RN 547-97-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7Alfa, 12Alfa-Dihidroxi-5Beta-colestano-3-ona, TRC
CAS: 547-97-7 Fórmula molecular: C27 H46 O3 Peso molecular (g/mol): 418.65 Sinónimo: (5β,7α,12α)-7,12-Dihydroxy-cholestan-3-one; Nombre IUPAC: (5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantra-3-one SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C