CAS RN 54690-62-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Acetal cíclico de 1,2-etanodiilo (17 beta)-17-hidroxi-17-metil-estra-5(10),9(11)-dien-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Acetal cíclico de 1,2-etanodiilo (17 beta)-17-hidroxi-17-metil-estra-5(10),9(11)-dien-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.