CAS RN 5469-74-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfato de estreptina, TRC
CAS: 5469-74-9 Fórmula molecular: C6H14N2O4 .H2O4S Peso molecular (g/mol): 276.27 Sinónimo: Streptamine, Sulfate (1:1) (8CI,9CI) Nombre IUPAC: (1R,3S,4R,6S)-4,6-diaminociclohexano-1,2,3,5-tetrol; Ácido sulfúrico SMILES: N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O.OS(=O)(=O)O