accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONHNHN

CAS RN 5465-96-3

IUPAC Nombre: N-nitro-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine
Sinónimos: N-nitro-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine
Peso molecular (g/mol): 130.11
Fórmula molecular: C3H6N4O2
InChi Key: DJZWNSRUEJSEEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)NC1=NCCN1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados