CAS RN 54639-48-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster difenilmetílico del ácido 3(6R,7R)-hidroxi-8-oxo-7-[(2-fenilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster difenilmetílico del ácido 3(6R,7R)-hidroxi-8-oxo-7-[(2-fenilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster difenilmetílico del ácido 3(6R,7R)-hidroxi-8-oxo-7-[(2-fenilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.