CAS RN 54604-73-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(6a,11b,16a)-21-(acetiloxi)-9-bromo-6-fluoro-11-hidroxi-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6Alfa,11Beta,16Alfa)-21-(acetiloxi)-9-bromo-6-fluoro-11-hidroxi-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(6Alfa,11Beta,16Alfa)-21-(acetiloxi)-9-bromo-6-fluoro-11-hidroxi-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.