CAS RN 546-79-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-tujanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Sabinene Hydrate, TRC
CAS: 546-79-2 Fórmula molecular: C10 H18 O Peso molecular (g/mol): 154.25 Sinónimo: Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-,4-Thujanol (6CI,7CI,8CI),2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol,5-Isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-ol,Sabinene hydrate,4-Thujanol Nombre IUPAC: 4-metil-1-propano-2-ilbiciclo[3.1.0]hexan-4-ol SMILES: CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2