accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(R)H3C(R)CH3(R)(S)(R)CH3(R)OH(S)HOH2C(E)(E)(Z)

CAS RN 54573-75-0

IUPAC Nombre: (1R,3S,5Z)-5-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-octahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
Sinónimos: hectorol 1α-OHD2 doxercalciferol (substance) doxercalciferol preparation (product) doxacalciferol doxercalciferol preparation 1α-hydroxyvitamin d2 doxercalciferol 1-α-hydroxyvitamin d2
Peso molecular (g/mol): 412.66
Fórmula molecular: C28H44O2
InChi Key: HKXBNHCUPKIYDM-CGMHZMFXSA-N
SMILES: CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1\C[C@@H](O)C[C@H](O)C1=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (6)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (6)