CAS RN 54549-72-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[4-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]etano-1-uno, TRC
CAS: 54549-72-3 Fórmula molecular: C11H14O2 Peso molecular (g/mol): 178.22 Nombre IUPAC: 1-[4-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]etanol SMILES: CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O