accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONH2HCl

CAS RN 545375-30-2

IUPAC Nombre: 2-aminoethyl benzoate hydrochloride
Sinónimos: 2-aminoethyl benzoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 201.65
Fórmula molecular: C9H12ClNO2
InChi Key: ZXTMLOSVFWKYCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados