CAS RN 54522-92-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etinil-2-13C-benceno, TRC
CAS: 54522-92-8 Fórmula molecular: 13C C7 H6 Peso molecular (g/mol): 103.13 Sinónimo: Benzene, ethynyl-2-13C- (6CI, 9CI, ACI),Ethynyl-2-13Cbenzene (ACI),Ethynyl-2-13C-benzene,Ethynylbenzene-13C (ethynyl-2-13C),Phenylacetylene-2-13C,Phenylacetylene-13C Nombre IUPAC: (2^{13}C)etilbenceno SMILES: [13CH]#Cc1ccccc1