CAS RN 5445-77-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metil-3-fenilpropionaldehído, TRC
CAS: 5445-77-2 Fórmula molecular: C10H12O Peso molecular (g/mol): 148.2 Sinónimo: 2-Methyl-3-phenylpropanal Nombre IUPAC: 2-metil-3-fenilpropanal SMILES: CC(Cc1ccccc1)C=O