CAS RN 5443-31-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-metilquinolina-4,6-diamina, TRC
CAS: 5443-31-2 Fórmula molecular: C10H11N3 Peso molecular (g/mol): 173.22 Nombre IUPAC: 2-metilquinolina-4,6-diamina SMILES: Cc1cc(N)c2cc(N)ccc2n1