accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOCH3O

CAS RN 542-08-5

IUPAC Nombre: propan-2-yl 3-oxobutanoate
Sinónimos: isopropyl 3-oxobutanoate
Peso molecular (g/mol): 144.17
Fórmula molecular: C7H12O3
InChi Key: GVIIRWAJDFKJMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC(=O)CC(C)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados