CAS RN 54172-90-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bisfenol F Monosulfato Sal Sódica, TRC
CAS: 54172-90-6 Fórmula molecular: C13H11NaO5S Peso molecular (g/mol): 302.28 Sinónimo: 4-(4-Hydroxybenzyl)phenyl Hydrogen Sulfate Sodium Salt,BPF Monosulfate Sodium Salt; Nombre IUPAC: [4-[(4-hidroxifenil)metil]fenoxi]sulfoniloxisódico SMILES: Oc1ccc(Cc2ccc(OS(=O)(=O)O[Na])cc2)cc1