CAS RN 5415-98-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N-Dimetil-2-metileno-beta-alanina, TRC
CAS: 5415-98-5 Fórmula molecular: C6H11NO2 Peso molecular (g/mol): 129.16 Sinónimo: 2-[(Dimethylamino)methyl]-2-propenoic Acid,2-[(Dimethylamino)methyl]acrylic Acid,NSC 11325 SMILES: CN(C)CC(=C)C(=O)O