CAS RN 54149-39-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-2-Metoxietilhidroxilamina, TRC
CAS: 54149-39-2 Fórmula molecular: C3H9NO2 Peso molecular (g/mol): 91.11 Sinónimo: O-(2-Methoxyethyl)hydroxylamine SMILES: COCCON