accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 54049-24-0

IUPAC Nombre: methyl 7-bromoheptanoate
Sinónimos: methyl 7-bromoheptanoate
Peso molecular (g/mol): 223.11
Fórmula molecular: C8H15BrO2
InChi Key: BXRLUWIDTDLHQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCCBr

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados