accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHOH(Z)(Z)(Z)(Z)

CAS RN 53847-30-6

IUPAC Nombre: 1,3-dihydroxypropan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Sinónimos: 2-arachidonoylglycerol 2-ara-gl
Peso molecular (g/mol): 378.55
Fórmula molecular: C23H38O4
InChi Key: RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
SMILES: CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC(CO)CO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados