CAS RN 53844-46-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(+/-)-Iso Miosmina, grado técnico, TRC
CAS: 53844-46-5 Fórmula molecular: C9H10N2 Peso molecular (g/mol): 146.19 Sinónimo: 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-2-yl)pyridine,(+/-))-Isomyosamine; SMILES: C1(C2=CC=CN=C2)CCC=N1