accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH2NNHS

CAS RN 538-28-3

IUPAC Nombre: hydrogen (benzylsulfanyl)methanimidamide chloride
Sinónimos: hydrogen carbamimidothioic acid, phenylmethyl ester (9CI) chloride
Peso molecular (g/mol): 202.7
Fórmula molecular: C8H11ClN2S
InChi Key: WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(=N)SCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados