CAS RN 53798-96-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,5-Citrato de Dimetilo, TRC
CAS: 53798-96-2 Fórmula molecular: C8H12O7 Peso molecular (g/mol): 220.18 Sinónimo: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester,sym-Dimethyl Citrate,2-Hydroxy-4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-oxobutanoic Acid,α,α'-Dimethyl Citrate SMILES: COC(=O)CC(CC(=O)OC)(C(=O)O)O