CAS RN 53774-63-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-NIL, MedChemExpress
MedChemExpress L-NIL is an inducible NO synthase inhibitor, with an IC50 of 3.3 μM for miNOS.