CAS RN 53760-19-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Citocalasina H (>90%), TRC
CAS: 53760-19-3 Fórmula molecular: C30 H39 N O5 Peso molecular (g/mol): 493.63 Sinónimo: Cytochalasin O,Kodocytochalasin 1,(3S,3aR,4S,6S,6aR,7E,10S,12R,13E,15R,15aR)-15-(acetyloxy)-2,3,3a,4,5,6,6a,9,10,11,12,15-dodecahydro-6,12-dihydroxy-4,10,12-trimethyl-5-methylene-3-(phenylmethyl)-1H-cycloundec[d]isoindol-1-one Nombre IUPAC: [(3E,9E)-16-bencilo-5,12-dihidroxi-5,7,14-trimetil-13-metilideno-18-oxo-17-azatriciclo[9.7.0.01,15]octadeca-3,9-dien-2-ilo acetato SMILES: C[C@H]1C\C=C\[C@H]2[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]3[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@]23[C@H](OC(=O)C)\C=C\[C@](C)(O)C1