CAS RN 53733-16-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (2E,6E,10S,11S)-10,11-dihidroxi-3,7,11-trimetil-2,6-tridecadienoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (2E,6E,10S,11S)-10,11-dihidroxi-3,7,11-trimetil-2,6-tridecadienoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (2E,6E,10S,11S)-10,11-dihidroxi-3,7,11-trimetil-2,6-tridecadienoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.