accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3HO(E)

CAS RN 537-42-8

IUPAC Nombre: 4-[(1E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
Sinónimos: pterostilbene 3',5'-dimethoxy-4E-stilbenol trans-pterostilbene 3',5'-dimethoxy-resveratrol 3',5'-dimethoxy-4-stilbenol 3',5'-dimethoxy-4e-stilbenol resveratrol dimethyl ether
Peso molecular (g/mol): 256.3
Fórmula molecular: C16H16O3
InChi Key: VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
SMILES: COC1=CC(\C=C\C2=CC=C(O)C=C2)=CC(OC)=C1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)