CAS RN 53683-45-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Hidroxi-1,3,6-naftalenetrisulfónico Trisodio, TRC
CAS: 53683-45-7 Fórmula molecular: C10 H5 O10 S3 . 3 Na Peso molecular (g/mol): 450.3 Sinónimo: 2-Hydroxy-3,6,8-naphthalenetrisulfonic Acid Trisodium Salt,2-Naphthol-3,6,8-trisulfonic Acid Trisodium Nombre IUPAC: trisodio; 7-hidroxinaftaleno-1,3,6-trisulfonato SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc2c(cc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]