accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HNONH2

CAS RN 5351-17-7

IUPAC Nombre: 4-aminobenzohydrazide
Sinónimos: 4-aminobenzoylhydrazine
Peso molecular (g/mol): 151.17
Fórmula molecular: C7H9N3O
InChi Key: WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC(=O)C1=CC=C(N)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados